Merck
HT40232
Sigma-Aldrich
Papanicolaou Stain Modified EA
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
41116121
NACRES:
NA.47
form
solution
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Papanicolaou stain imparts a characteristic range of coloration to exfoliative cells of vaginal, cervical, prostatic and other body secretions, allowing critical examination of nuclei and cytoplasmic components.
Diagnostic Implications
For routine diagnostic cytology to aid in the identification and classification of exfoliative cells.
Other Notes
Eosin Y (certified), 0.25% w/v,fast green FCF (certified), 0.004% w/v, and phosphotungstic acid, 0.4% w/v, in denatured alcohol with stabilizer
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
55.4 °F - closed cup
flash_point_c
13 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Breve información sobre el campo de la citología, su papel en el citodiagnóstico y el empleo de tinciones convencionales y especiales para el análisis microscópico con objeto de detectar anomalías celulares.
Breve información sobre el campo de la citología, su papel en el citodiagnóstico y el empleo de tinciones convencionales y especiales para el análisis microscópico con objeto de detectar anomalías celulares.
Brief information on the field of cytology, its role in cytodiagnosis and the use of standard and special stains for microscopic analysis to detect cellular abnormalities.
Breve información sobre el campo de la citología, su papel en el citodiagnóstico y el empleo de tinciones convencionales y especiales para el análisis microscópico con objeto de detectar anomalías celulares.
Ver todo