Key Documents
1.06888
Sigma-Aldrich
Disolución de Papanicolaou 2a Orange G (OG 6)
for cytology
About This Item
UNSPSC Code:
41116113
NACRES:
NA.77
Quality Level
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
transition temp
flash point 14 °C
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
La disolución de hematoxilina de Papanicolaou 2a Orange G (OG6) para citología es una disolución lista para usar utilizada para el diagnóstico celular médico-humano y sirve para la investigación citológica de material de muestra de origen humano, por ejemplo, materiales de muestras del cuello uterino. La técnica de Papanicolaou es el procedimiento de tinción más utilizado para muestras citológicas y está indicada para la tinción de células exfoliativas en muestras citológicas.
En el primer paso, los núcleos celulares se tiñen progresiva o regresivamente con una disolución de hematoxilina (disolución de hematoxilina modificada según Gill II, (referencia del producto 1.05175), disolución de Papanicolaou 1a, hematoxilina de Harris, (referencia del producto 1.09253) o disolución de Papanicolaou 1b, disolución de hematoxilina S, (referencia del producto 1.09254). Los núcleos se tiñen de azul a violeta oscuro. En el método de tinción progresiva con hematoxilina, se lleva la tinción hasta el punto final, después del cual el portaobjetos se azulea en agua del grifo. Con el método regresivo, el material se sobretiñe y el exceso de disolución de tinción se elimina con enjuagues ácidos, seguidos de la etapa de azulado. Las estructuras de los núcleos se diferencian más y son más visibles con el método regresivo. La segunda etapa de la tinción es la tinción citoplasmática con la disolución naranja, disolución de Papanicolaou 2b Orange II (referencia 1.106887) o la disolución de Papanicolaou 2a Orange G (OG6), (referencia 1.06888), especialmente para la demostración de células maduras y queratinizadas. Las estructuras diana se tiñen de naranja en diferentes intensidades. En la tercera etapa de tinción se utiliza la denominada disolución polícroma, una mezcla de eosina, SF verde claro y marrón Bismarck, disolución policromática de Papanicolaou 3a EA 31 (referencia 1.09271), disolución policromática de Papanicolaou 3b EA 50 (referencia 1.09272), disolución policromática de Papanicolaou 3c EA 65 (referencia 1.09270) o disolución policromática EA 65 de la disolución de Papanicolaou 3d (referencia 1.09269). La disolución polícroma se utiliza para demostrar la diferenciación de las células escamosas. La disolución de Papanicolaou 2a, disolución Orange G (OG6) produce una tinción de color amarillo-naranja pálido con células escamosas maduras y queratinizadas.
El frasco de 500 ml proporciona de 1500 a 2000 tinciones. Este producto está registrado como producto para DIV con la marca CE. Si desea más información, consulte las instrucciones de uso (IFU). Las IFU pueden descargarse de esta página web.
Analysis Note
Idoneidad para microscopia (frotis vaginales): pasa la prueba
Núcleos: de azul a violeta oscuro
Citoplasma cianófilo: azul verdoso
Citoplasma eosinófilo: rosa
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
57.2 °F
flash_point_c
14 °C