HT40180
Papanicolaou Stain OG 6
About This Item
Productos recomendados
form
solution
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Diagnostic Implications
Other Notes
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Breve información sobre el campo de la citología, su papel en el citodiagnóstico y el empleo de tinciones convencionales y especiales para el análisis microscópico con objeto de detectar anomalías celulares.
Breve información sobre el campo de la citología, su papel en el citodiagnóstico y el empleo de tinciones convencionales y especiales para el análisis microscópico con objeto de detectar anomalías celulares.
Brief information on the field of cytology, its role in cytodiagnosis and the use of standard and special stains for microscopic analysis to detect cellular abnormalities.
Breve información sobre el campo de la citología, su papel en el citodiagnóstico y el empleo de tinciones convencionales y especiales para el análisis microscópico con objeto de detectar anomalías celulares.