HPA017319
Anti-IFNLR1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
Anti-CRF2-12, Anti-Cytokine receptor class-II member 12, Anti-Cytokine receptor family 2 member 12, Anti-IFN-lambda R1, Anti-IL-28R-alpha, Anti-IL-28RA, Anti-IL28RA, Anti-Interferon lambda receptor 1, Anti-Interleukin-28 receptor alpha chain precursor, Anti-Likely interleukin or cytokine receptor 2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Línea del producto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
secuencia del inmunógeno
FEVEPAPPVLVLTQTEEILSANATYQLPPCMPPLDLKYEVAFWKEGAGNKTLFPVTPHGQPVQITLQPAASEHHCLSARTIYTFSVPKYSKFSKPTCFLLEVPEAN
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IL28RA(163702)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Ligadura / enlace
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)