Merck
ELONG-RO
Roche
Sistema para PCR de plantilla larga Expand
suitable for PCR, optimum reaction temp. 68 °C
Sinónimos:
pcr de largo alcance, pcr de plantilla larga
About This Item
Comisión internacional de enzimas:
UNSPSC Code:
41106300
usage
sufficient for ≤190 reactions (11681842001)
sufficient for ≤38 reactions (11681834001)
sufficient for ≤950 reactions (11759060001)
Quality Level
packaging
pkg of 3,600 U (11759060001 [10x360 U])
pkg of 150 U (11681834001)
pkg of 720 U (11681842001 [2x360 U])
manufacturer/tradename
Roche
parameter
68 °C optimum reaction temp.
technique(s)
PCR: suitable
storage temp.
−20°C
General description
El sistema para PCR de muestras largas Expand es una mezcla enzimática que contiene una ADN polimerasa Taq termoestable y una ADN polimerasa termoestable con actividad de verificación y corrección de la transcripción. Esta potente mezcla de polimerasa brinda un gran rendimiento del producto de PCR a partir del ADN genómico. El sistema para PCR de muestras largas Expand permite la amplificación de fragmentos del ADN de hasta 20 kb a partir de ADN genómico humano y 40 kb de ADNλ.
El sistema para PCR de muestras largas Expand realiza copias del ADN con el triple de precisión que la ADN polimerasa Taq.
Incorporaciones incorrectas hacen que la ADN polimerasa Taq se caiga de la hebra de ADN. La actividad 3′→ 5′ exonucleasa de la mezcla de reacción de polimerasa de verificación y corrección de la transcripción amplifica el ADN con una precisión tres veces que la precisión de la polimerasa ADN Taq sola.
Los productos de PCR largos requieren una disolución tampón especial y un protocolo optimizado. Este kit tiene tres tampones para amplificación de fragmentos de 0,5 a 9 kb, de 9 a 12 kb y mayores de 12 kb. Para una elevada calidad de la muestra, utilice el kit de preparación High Pure Template de Roche para preparar una muestra de ADN genómico.
Application
La principal aplicación del sistema de PCR de muestras largas Expand es la precisión de la amplificación de secuencias específicas muy largas, incluso del ADN genómico. Utilice esta mezcla enzimática optimizada y el conjunto de tres tampones especialmente desarrollados para generar productos de PCR de 5 a 20 kb de longitud.
Elija el sistema de PCR Expand de muestra larga de 1ª generación para reacciones de PCR largas y precisas. Utilice esta mezcla enzimática optimizada y el conjunto de tres tampones especialmente desarrollados para generar productos de PCR de 5 a 20 kb de longitud. Utilice el producto para:
  • PCR
  • RT-PCR o PCR de largo alcance
  • Amplificación de fragmentos largos
  • Cartografía y secuenciación del genoma
  • Construcción de contigs
  • Caracterización de secuencias clonadas en fagos lambda o cósmidos
  • Identificación y clonación rápidas de genes completos del ADN genómico o de secuencias de ADNc como material de partida.
Como alternativa económica recomendamos actualizar a la segunda generación de Expand de largo alcance, dNTPack.
Para tamaños de amplicones de 20 a 35 kb elija el sistema PLUS PCR de 20 kb, dNTPack.
Features and Benefits
El sistema Expand para PCR de muestras largas es ideal para la cartografía y secuenciación de genomas, la construcción de contigs, la caracterización de secuencias clonadas en los fagos lambda o cósmidos, y la clonación y análisis de genes eucariotas.
  • Amplificación de moldes más largos: Este conjunto de 3 tampones produce de 5 a 20 kb.
  • Consigue mayores rendimientos y triplica la fidelidad en comparación con la ADN polimerasa Taq.
  • Mejore su PCR: La obtención de más producto de PCR de longitud completa es ideal para los procesos que se realizan después.
Packaging
1 kit que contiene 4 componentes
Quality
Se prueba la función PCR de cada lote utilizando ADN genómico humano y cebadores específicos para un fragmento de 9 kb, 12 kb y 15 kb. En cada mezcla enzimática se analiza la ausencia de cualquier actividad contaminante, como endonucleasas o exonucleasas o actividad melladora según los procedimientos de control de calidad vigentes.
Unit Definition
Volumen de actividad: 5 U/μl
Preparation Note
Concentración de trabajo: La concentración óptima de la enzima oscila entre 0,5 y 5,0 U por 50 μl de reacción. La concentración estándar de la enzima es 3,75 U por 50 μl de reacción.
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Legal Information
El uso de este producto está cubierto por reivindicaciones de patentes en Estados Unidos y las correspondientes reivindicaciones fuera de los Estados Unidos. La adquisición de este producto incluye una inmunidad limitada intransferible contra pleitos según las reivindicaciones de patentes anteriores para utilizar sólo esta cantidad de producto para la propia investigación interna del comprador. No se transfiere expresamente, por implicación ni por estoppel derecho alguno sobre otra reivindicación de patente, ni derecho de ejecución de ningún método patentado ni derecho de realización de servicios comerciales de ningún tipo, entre otros, informar de los resultados de las actividades del comprador por un precio u otra consideración comercial. Este producto está indicado solo para investigación. Los usos diagnósticos bajo patente de Roche requiere una licencia aparte de Roche. Para más información sobre las licencias de compra, contacte con el Director de Licencias, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, EE.UU.</ br>ADVERTENCIA PARA EL COMPRADOR: LICENCIA LIMITADA<br />El uso de este producto está cubierto por la patente estadounidense 6,127,155 y las reivindicaciones de patente correspondientes fuera de los EE.UU.  La adquisición de este producto incluye una inmunidad limitada intransferible contra pleitos según las reivindicaciones de patentes anteriores para utilizar sólo esta cantidad de producto para la propia investigación interna del comprador.  No se transfiere expresamente, por implicación ni por estoppel derecho alguno sobre ninguna otra reivindicación de patente ni derecho alguno de realizar servicios comerciales de ningún tipo, entre otros, informar de los resultados de las actividades del comprador por un precio u otra consideración comercial.  Este producto está indicado solo para investigación. El uso para diagnóstico humano y veterinario bajo patente de Roche requiere una autorización aparte de Roche.  Todos los demás usos distintos de la investigación interna y los usos para diagnóstico humano y veterinario bajo las reivindicaciones de la patente de Roche requieren una autorización aparte de Thermo Fisher Scientific. Puede obtenerse más información sobre las autorizaciones de compra de Roche poniéndose en contacto con el Licensing Department of Roche Molecular Systems, Inc., 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, EE.UU. o Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Alemania.  Puede obtenerse más información sobre las autorizaciones de compra de Thermo Fisher Scientific poniéndose en contacto con Licensing Department of  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, EE.UU.
Expand is a trademark of Roche
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
  • Expand Long Template Enzyme Mix
  • Expand Long Template Buffer 1, with 17.5 mM MgCl2 10x concentrated
  • Expand Long Template Buffer 2, with 27.5 mM MgCl2 10x concentrated
  • Expand Long Template Buffer 3, with 27.5 mM MgCl2 and detergents 10x concentrated
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Visite la Librería de documentos
Zhenbao Yu et al.
Cell research, 22(2), 305-320 (2011-08-10)
The MRE11/RAD50/NBS1 complex is the primary sensor rapidly recruited to DNA double-strand breaks (DSBs). MRE11 is known to be arginine methylated by PRMT1 within its glycine-arginine-rich (GAR) motif. In this study, we report a mouse knock-in allele of Mre11 that
Barbara Wallner et al.
PloS one, 8(4), e60015-e60015 (2013-04-11)
The paternally inherited Y chromosome displays the population genetic history of males. While modern domestic horses (Equus caballus) exhibit abundant diversity within maternally inherited mitochondrial DNA, no significant Y-chromosomal sequence diversity has been detected. We used high throughput sequencing technology
Marcelo P Coba et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 32(40), 13987-13999 (2012-10-05)
Traf2 and NcK interacting kinase (TNiK) contains serine-threonine kinase and scaffold domains and has been implicated in cell proliferation and glutamate receptor regulation in vitro. Here we report its role in vivo using mice carrying a knock-out mutation. TNiK binds
Protocolos
This polymerase mixture produces a high yield of PCR product from genomic DNA.