Merck
H7625
Sigma-Aldrich
D-Histidine monohydrochloride monohydrate
≥98% (TLC)
Sinónimos:
D-α-Amino-β-(4-imidazolyl)propionic acid monohydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H9N3O2 · HCl · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
209.63
Beilstein:
4161356
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.32
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
D-Histidine monohydrochloride monohydrate, ≥98% (TLC)
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
color
white
mp
254 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
O.Cl.N[C@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m1../s1
Clave InChI
CMXXUDSWGMGYLZ-ZJIMSODOSA-N
Información sobre el gen
human ... HRH1(3269)
mouse ... HRH1(15465)
rat ... HRH1(24448)
Otras notas
Unnatural isomer of histidine.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Champe PC
Biochemistry (2005)