H0879
Hexamethonium bromide
Sinónimos:
Hexane-1,6-bis(trimethylammonium bromide), N,N,N,N′,N′,N′-Hexamethylhexamethylenediammonium dibromide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
mp
282-285 °C (dec.)
cadena SMILES
[Br-].[Br-].C[N+](C)(C)CCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C12H30N2.2BrH/c1-13(2,3)11-9-7-8-10-12-14(4,5)6;;/h7-12H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
Clave InChI
FAPSXSAPXXJTOU-UHFFFAOYSA-L
Información sobre el gen
human ... CHRNA1(1134) , CHRNA10(57053) , CHRNA2(1135) , CHRNA3(1136) , CHRNA4(1137) , CHRNA5(1138) , CHRNA6(8973) , CHRNA7(1139) , CHRNA9(55584) , CHRNB1(1140) , CHRNB2(1141) , CHRNB3(1142) , CHRNB4(1143)
Aplicación
- as an autonomic ganglia-blocking agent to study its effects on whisker movement in rats[1]
- as a nicotinic receptor antagonist to study its effects on antigen-induced arthritis (AIA) progression in mice[2]
- as a non-selective ganglionic nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) antagonist to study its effects on cytisine-induced autonomic cardiovascular responses in mice[3]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)