Documentos clave
GESE282N2
GE alumina plate
notched, L × D 10 cm × 12 cm
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.22
L × D:
10 cm × 12 cm
packaging
pack of 2 ea
manufacturer/tradename
Cytiva Article No. 80-6153-15
Cytiva SE282N-2
L × D
10 cm × 12 cm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)