GE29321905
Superdex® 200 Increase HiScale®
column thread × L (16/40) (40 cm), Cytiva 29321905
Sinónimos:
Superdex 200 Increase
About This Item
Productos recomendados
Características
Sample volume up to 3.2 mL
fabricante / nombre comercial
Cytiva 29321905
Parámetros
2 Mpa max. pressure
volumen de cama &veces; D &veces; L
(80 mL) (16 mm) (400 mm)
Columna: rosca × L
(16/40) (40 cm)
Descripción general
If you like our new-generation Superdex Increase and Superose Increase size exclusion chromatography (SEC) columns, but need to purify larger volumes of up to 8.5 mL, we can pack the resin for you in HiScale columns.
HiScale columns are packed on demand for you with Superdex 200 Increase, Superdex 75 Increase, and Superose 6 Increase SEC (gel filtration) resins. The columns are available in two sizes: 16 × 400 mm and 26 × 400 mm. These two column sizes enable purification of sample volumes up to 3.2 and 8.5 mL, respectively.
Características y beneficios
- High-resolution SEC columns—small particle size and narrow particle size distribution of the packed resin ensures highly pure protein.
- HiScale columns packed with SEC resins on demand, please request a quote.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
96.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
36 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)