GE28-9365-45
HiPrep™ Phenyl Fast Flow (high sub) 16/10
Cytiva 28-9365-45
Sinónimos:
Phenyl column
About This Item
Productos recomendados
ligand
phenyl
Formulario
prepacked column
reticulante
cross-linked
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Cytiva 28-9365-45
condiciones de almacenamiento
(20% Ethanol (or 0.01 M NaOH))
Parámetros
1.5 bar (22 psi) (Over the Packed Bed During Operation)
2 ml/min - 10 ml/min flow rate
22 psi
técnicas
liquid chromatography (LC): suitable
lecho volumen
20 mL
columna D.I.
16 mm
Matriz
6% cross-linked agarose
tamaño de partícula
45-165 μm
diámetro promedio
90 μm
cleaning
2-14
Intervalo de trabajo
3-13
idoneidad
suitable for bioprocess medium
técnica de separación
hydrophobic interaction (HIC)
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- 20 mL HIC columns provide fast, preparative separation of Proteins and other biomolecules.
- Provide high capacity, excellent flow properties, and reliable, reproducible separations.
- Phenyl Sepharose™ 6 Fast FLow is a well-established, standard aromatic HIC medium for capture and intermediate purification requiring Low to medium hydrophobicity.
- Two levels of substitution help find optimal selectivity and binding capacity for a given application.
- Compatible with simple pump-based configurations or chromatography system such as ÄKTA® design.
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.