GE27-4110-02
Poly (A)
Cytiva 27-4110-02, pack of 500 mg
Sinónimos:
Poly(A) RNA, Polyadenylic acid
About This Item
Código UNSPSC:
41116006
NACRES:
NA.51
Productos recomendados
envase
pack of 500 mg
fabricante / nombre comercial
Cytiva 27-4110-02
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Poly(A) is a ribonuclease tested, single-stranded RNA homopolymer, with an average chain length of >200 nucleotides.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
In drug development research, poly(A) (polyadenylic acid) can be employed to assess the binding of potential therapeutic drugs to mRNA.
Almacenamiento y estabilidad
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Nota de análisis
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)