GE17-5441-22
HiTrap® Capto™ S
Cytiva 17-5441-22, pack of 5 × 1 mL
About This Item
Productos recomendados
ligand
sulfonate group
descripción
Ion Exchanger Type (value)
envase
pack of 5 × 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cytiva 17-5441-22
Parámetros
<4 mL/min flow rate
42 psi
lecho tamaño
7 mm × 25 mm
lecho volumen
1 mL
columna D.I.
7 mm
Matriz
highly cross-linked agarose with dextran surface extender
diámetro promedio
90 μm (d50v)
cleaning
3-14
Intervalo de trabajo
4-13
idoneidad
suitable for bioprocess medium
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- High-throughput medium for capture and intermediate purification, excellent choice for process-scale purification.
- The combined properties of high binding capacity, high flow rate, and Low back pressure reduces process cycle times and improves productivity at process scale.
- Rigid Agarose matrix enables high bed heights and purification of viscous samples at high flow rates.
- Strong sulfoethyl(S) cation exchanger.
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.