GE17-5470-55
HiTrap® Capto™ Q ImpRes
Cytiva 17-5470-55, pack of 5 × 5 mL
About This Item
Productos recomendados
envase
pack of 5 × 5 mL
fabricante / nombre comercial
Cytiva 17-5470-55
Parámetros
42 psi
lecho tamaño
7 mm × 25 mm
lecho volumen
1 mL
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- High-throughput medium for intermediate and polishing Protein purification, excellent choice for process-scale purification.
- The combined properties of high binding capacity, high flow rate, and Low back pressure reduces process cycle times and improves productivity at process scale.
- Rigid Agarose matrix enables high bed heights and purification of viscous samples at high flow rates.
- Columns for screening of selectivity, binding and elution conditions, as well as small scale purifications.
- Strong quartenary amine anion exchanger
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.