Key Documents
GE17-5248-02
HisTrap High Performance
Cytiva 17-5248-02, pack of 5 × 5 mL
Sinónimos:
Columna de cromatografía cargada de níquel, columnas HP, columnas IMAC, columnas de purificación de proteínas
About This Item
UNSPSC Code:
23151816
NACRES:
NA.56
packaging
pack of 5 × 5 mL
manufacturer/tradename
Cytiva 17-5248-02
parameter
4 ml/min (1 ml), 5 ml/min (5ml) flow rate (H2O at room temperature)
42 psi (H2O at room temperature.)
bed size
16 mm × 25 mm
bed volume
5 mL
column I.D.
16 mm
matrix
highly cross-linked 6% agarose
avg. part. size
34 μm
cleaning
2-14(Ni2+-stripped medium.)
working range
3-12(Ni2+-stripped medium.)
capacity
≥40 mg binding capacity (histidine-tagged protein/ml medium)(H20 at room temperature)
≥40 mg binding capacity (histidine-tagged protein/ml medium)(Protein binding capacity is protein-to-protein dependent.)
General description
Las columnas de HP HisTrap están precargadas con Ni Sepharose High Performance y diseñadas para purificación simple de alta resolución de proteínas etiquetadas con histidina mediante cromatografía de afinidad por iones metálicos inmovilizados (IMAC).
las columnas de HP HisTrap de 1 ml y de 5 ml están diseñadas para purificación simple en una etapa de proteínas etiquetadas con histidina. Las columnas están precargadas con Ni Sepharose High Performance, que tienen una gran capacidad de adsorción y pocas fugas de ion níquel, lo que asegura la captura fiable de la proteína deseada en repetidas purificaciones mediante IMAC. Las columnas de HP
HisTrap también pueden utilizarse para la purificación de proteínas etiquetadas que contienen etiquetas de polihistidina más cortas o más largas, como (histidina)4 o (histidina) 10. La más corta (histidina)4 se unirá más débilmente y la más larga (histidina) 10 se unirá con más fuerza que la (histidina)6. Esta diferencia en la fuerza de unión puede utilizarse durante la purificación; dado que la (histidina)10 se une con más fuerza, puede añadirse una mayor concentración de imidazol a las células lisadas. Esto puede facilitar la eliminación de los contaminantes que, de lo contrario, podrían ser co-purificados con la proteína etiquetada deseada.
La gran estabilidad y amplia compatibilidad de Ni Sepharose High Performance mantiene la actividad biológica y aumenta el rendimiento del producto, al mismo tiempo que amplía en gran medida el intervalo de condiciones de funcionamiento adecuadas.
Para un escalado cómodo de la purificación de proteínas etiquetadas con histidina, utilice columnas HisPrep FF 16/10 de 20 ml. Ni Sepharose 6 Fast Flow, el medio precargado en las columnas HisTrap FF e HisPrep FF 16/10, permite caudales elevados, lo que facilita el escalado de la purificación de proteínas etiquetadas con histidina.
Features and Benefits
  • Gran capacidad de adsorción, como mínimo 40 mg/ml de medio cromatográfico.
  • Compatible con una amplia variedad de agentes reductores, detergentes, desnaturalizantes y otros aditivos.
  • Fuga de Ni2+despreciable
  • Operación manual sencilla con una jeringa, una bomba o un sistema de cromatografía como el diseño AKTA
Storage and Stability
Conservar entre 4 y 30 °C (etanol al 20%)
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Analysis Note
Para ver el certificado de análisis de este producto, visite www.cytiva.com.
Legal Information
HisPrep is a trademark of Cytiva
HisTrap is a trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Storage Class
3 - Flammable liquids
Visite la Librería de documentos
Artículos
This page shows high-throughput screening using His MultiTrap™ HP and His MultiTrap™ FF 96-well filter plates from Cytiva.
This page shows how to perform a purification and on-column refolding of an insoluble his-tagged protein from an E. coli culture with HisTrap™ FF columns and ÄKTAprime from Cytiva.
This page describes principles and standard conditions for different purification techniques of histidine-tagged proteins using Cytiva products.
Protocolos
This page shows how to purify Strep-tag II recombinant proteins using StrepTrap HP 1 mL and 5 mL from Cytiva.
Ni Sepharose High Performance consists of highly cross-linked 6% agarose beads (34 µm) to which a chelating group has been immobilized and subsequently charged with Ni2+ ions.
This page shows how to purify protein A-tagged proteins using Cytiva products.
How to isolate proteins from inclusion bodies using Cytiva products.
Ver todo