GE17-5159-01
HiTrap® Q XL
Cytiva 17-5159-01, pack of 5 × 5 mL
About This Item
Productos recomendados
ligand
quaternary amine
descripción
Ion Exchanger Type (value)
envase
pack of 5 × 5 mL
fabricante / nombre comercial
Cytiva 17-5159-01
Parámetros
<20 mL/min flow rate
42 psi
lecho tamaño
16 mm × 25 mm
lecho volumen
5 mL
columna D.I.
16 mm
Matriz
6% cross-linked agarose with dextran surface extenders
tamaño de partícula
45-165 μm
diámetro promedio
90 μm
cleaning
2-14
Intervalo de trabajo
2-12
idoneidad
suitable for bioprocess medium
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- High binding capacities with high fLow rates.
- Convenient and affordable for fast, easy separations either alone or connected in series.
- Designed for use with syringe, peristaltic pump, or chromatography system such as ÄKTA® design.
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
This page covers practical problems that may lead to a non-ideal IEX separation and their solutions.
This page covers detailed aspects of each step in an IEX separation to improve resolution and overall performance.
Protocolos
This page covers how and when to use Sepharose XL media for purification of proteins.
This page discusses how to do a purification with SOURCE™ media from Cytiva.
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from Cytiva.
This page clarifies sample preparation, buffer exchange and desalting, removal of lipoproteins, phenol red, and low molecular weight contaminants in Ion exchange chromatography.