Documentos clave
GE17-5113-01
Estreptavidina Sepharose Alto rendimiento
Cytiva 17-5113-01, pack of 5 mL
Sinónimos:
medio de cromatografía de afinidad, resina de afinidad de alto rendimiento, purificación de proteínas biotiniladas
About This Item
Código UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
envase
pack of 5 mL
fabricante / nombre comercial
Cytiva 17-5113-01
condiciones de almacenamiento
(20% Ethanol)
Matriz
highly cross-linked 6% agarose
tam. prom. pieza
34 μm
cleaning in place
2-10.5
Intervalo de trabajo
4-9
capacidad
binding capacity(>300 nmol biotin/ml medium 6 mg biotinylated BSA/ml medium)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Estreptavidina Sepharose High Performance es un medio para cromatografía de afinidad diseñado para la purificación rápida y fiable de alta resolución de biomoléculas biotiniladas.
La estreptavidina purificada aislada de Streptomyces avidinii se inmoviliza en Sepharose High Performance. La matriz base es una agarosa granulada rígida muy reticulada y con gran estabilidad química. La estreptavidina inmovilizada une la biotina y sustancias biotiniladas mediante cromatografía de afinidad.
Características y beneficios
  • Estreptavidina inmovilizada en Sephose High Performance para la purificación de compuestos biotinilados
  • Extremadamente útil para explotar las fuertes interacciones de la biotina y la estreptavidina o las interacciones algo más débiles de la 2-iminobiotina y la estreptavidina.
  • Tamaño del gránulo de 34 μm para una mejor resolución
Almacenamiento y estabilidad
Tenga en cuenta que este producto puede enviarse 90 días antes de la fecha de vencimiento. Si desea más información sobre la fecha de vencimiento específica del lote, póngase en contacto con el servicio técnico.
Nota de análisis
Para ver el certificado de análisis de este producto, visite www.cytiva.com.
Información legal
Sepharose is a trademark of Cytiva
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jérôme Zervudacki et al.
The EMBO journal, 37(14) (2018-06-07)
Mobilization of transposable elements (TEs) in plants has been recognized as a driving force of evolution and adaptation, in particular by providing genes with regulatory modules that impact their transcription. In this study, we employed an ATCOPIA93 long-terminal repeat (LTR)
Adar Hacohen et al.
Micromachines, 11(5) (2020-05-21)
The ability to manipulate and selectively position cells into patterns or distinct microenvironments is an important component of many single cell experimental methods and biological engineering applications. Although a variety of particles and cell patterning methods have been demonstrated, most
Song Zhu et al.
Theranostics, 11(7), 3359-3375 (2021-02-05)
Background: A metabolic "switch" from oxidative phosphorylation to glycolysis provides tumor cells with energy and biosynthetic substrates, thereby promoting tumorigenesis and malignant progression. However, the mechanisms controlling this metabolic switch in tumors is not entirely clear. Methods: Clinical specimens were
Hana Antonicka et al.
Cell metabolism, 32(3), 479-497 (2020-09-03)
We used BioID, a proximity-dependent biotinylation assay with 100 mitochondrial baits from all mitochondrial sub-compartments, to create a high-resolution human mitochondrial proximity interaction network. We identified 1,465 proteins, producing 15,626 unique high-confidence proximity interactions. Of these, 528 proteins were previously
Sarah van Veen et al.
Nature, 578(7795), 419-424 (2020-01-31)
ATP13A2 (PARK9) is a late endolysosomal transporter that is genetically implicated in a spectrum of neurodegenerative disorders, including Kufor-Rakeb syndrome-a parkinsonism with dementia1-and early-onset Parkinson's disease2. ATP13A2 offers protection against genetic and environmental risk factors of Parkinson's disease, whereas loss
Artículos
This page shows how to convert between flow velocity and volumetric flow rate in affinity chromatography of antibodies.
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protocolos
How to separate biotin and biotinylated substances by affinity chromatography using HiTrap Streptavidin HP and Streptavidin Sepharose High Performance products from Cytiva.
This page shows how to purify or remove biotin and biotinylated substances with Streptavidin Sepharose High Performance from Cytiva.
Sample Preparation for Affinity Chromatography in Specific Groups of Biomolecules
This page shows how to convert between linear flow and volumetric flow rates in affinity chromatography.
Ver todo