GBL247882
Grace Bio-Labs ProPlate® microarray system tray set
size 2 wells, with Delrin® snap clips
Sinónimos:
incubation chambers, microarray hybridization chambers, slide chambers
About This Item
Productos recomendados
Materiales
black silicone (Acrylic tray)
rectangular wells
esterilidad
non-sterile
Características
wells 2
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Grace Bio-Labs 247882
tamaño
2 wells
pocillo volumen
350 μL
color
none
Descripción general
Designs feature ANSI-SLAS compliant well spacing to facilitate multichannel pipetting.
Multiple slides insert easily into frames having a standard microtiter plate footprint for automated processing.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)