Merck
GBL204970
Grace Bio-Labs FlexWell slide tray
holds up to 4 slides
Sinónimos:
Slide store, slide holder
About This Item
Código UNSPSC:
41123302
NACRES:
NB.22
Materiales
acrylic
Características
Holds 4 x slides 76x26 mm
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Grace Bio-Labs 204970
externo tamaño
85.4 mm × 127.6 mm
Descripción general
FlexWell 4 slide tray holds up to 4 slides, outside tray dimentsion L 85.4 mm x W 127.6 mm
Información legal
FlexWell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)