G9295
Monoclonal Anti-GAPDH−Peroxidase antibody produced in mouse
clone GAPDH-71.1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-G3PD, Anti-G3PDH, Anti-Glyceraldehyde-3-phosphate Dehydrogenase
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
peroxidase conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
GAPDH-71.1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37 kDa
reactividad de especies
rabbit, canine, rat, hamster, monkey, mouse, turkey, bovine, mink, human, chicken
no debe reaccionar con
prokaryotes
técnicas
western blot: 1:35,000-1:70,000 using A431 total cell extract
isotipo
IgM
Nº de acceso UniProt
aplicaciones
research pathology
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GAPDH(2597)
mouse ... Gapdh(14433)
rat ... Gapdh(24383)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
- immunoblotting[1]
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)