G6019
Glyceraldehyde-3-phosphate Dehydrogenase from human erythrocytes
lyophilized powder, 50-150 units/mg protein
Sinónimos:
D-Glyceraldehyde 3-phosphate:NAD+ oxidoreductase (phosphorylating), GAPDH
About This Item
Productos recomendados
Formulario
lyophilized powder
Nivel de calidad
actividad específica
50-150 units/mg protein
composición
Protein, 40-70% biuret
Nº de acceso UniProt
actividad extraña
3-Phosphoglyceric phosphokinase ≤2%
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... GAPDH(2597)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Inhibidor
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.