G5779
Gly-Pro-Arg-Pro amide
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
GPRP amide, Glycine-Proline-Arginine-Proline amide, Glycyl-L-prolyl-L-arginyl-L-prolinamide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NCC(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N2CCC[C@H]2C(N)=O
InChI
1S/C18H32N8O4/c19-10-14(27)25-8-3-6-13(25)16(29)24-11(4-1-7-23-18(21)22)17(30)26-9-2-5-12(26)15(20)28/h11-13H,1-10,19H2,(H2,20,28)(H,24,29)(H4,21,22,23)/t11-,12-,13-/m0/s1
Clave InChI
SCCTZYGEMPQRCV-AVGNSLFASA-N
Información sobre el gen
human ... FN1(2335)
mouse ... FN1(14268)
rat ... FN1(25661)
Amino Acid Sequence
Descripción general
Aplicación
- as a constituent of buffer during fluid-phase and bound thrombin inhibition assays, to determine the activity of thrombin
- for blocking fibrin polymerization and preventing fibrin clot formation in presence of α-thrombin, in blood obtained from mice
- during preparation of human soluble fibrin, to block the polymerization of soluble fibrin
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?