G5163
Anti-GAD1/GAD2 Antibody
rabbit polyclonal
Sinónimos:
Anti-GAD 65/67
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-Glutamic Acid Decarboxylase 65/67 antibody produced in rabbit, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 65-67 kDa
reactividad de especies
rat, mouse, feline, pig, human
envase
antibody small pack of 25 μL
validación mejorada
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,000 using tissue sections of rat pancreas
microarray: suitable
western blot: 1:10,000 using rat brain extract
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GAD2(2572)
mouse ... Gad2(14417)
rat ... Gad2(24380)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)