Merck
G3126
Sigma-Aldrich
L-Glutamina
≥99% (HPLC), ReagentPlus®
Sinónimos:
Ácido L-glutámico 5-amida, Levoglutamida, Ácido (S)-2,5-diamino-5-oxopentanoico
About This Item
Fórmula lineal:
H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
146.14
Beilstein/REAXYS Number:
1723797
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
L-Glutamina,
mp
185 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI key
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Gene Information
¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos
General description
La L-glutamina es un aminoácido versátil que desempeña un papel esencial en varios procesos metabólicos dentro del organismo humano. Este aminoácido no esencial es abundante de forma natural y contribuye significativamente a varias funciones vitales. Una de sus principales funciones es actuar como el principal transportador de nitrógeno en el organismo. Actúa como vehículo de transporte del nitrógeno, que es un elemento estructural fundamental para muchos procesos biológicos. Además, la L-glutamina es una importante fuente de energía para numerosos tipos de células, garantizando que tengan la energía que necesitan para su funcionamiento óptimo.
Además, la L-glutamina es esencial para mantener el delicado equilibrio del amoníaco en el organismo. Este equilibrio es crucial para evitar niveles tóxicos de amoníaco. Este aminoácido facilita la conversión del ácido glutámico en glutamina, un proceso central para la regulación del amoníaco. La L-glutamina no solo participa en el transporte de nitrógeno y la producción de energía, sino que también actúa como un actor clave en varias vías metabólicas. Participa en la biosíntesis de proteínas, igual que otros aminoácidos. Además, desempeña un papel importante en la síntesis de urea y purinas, componentes vitales para la producción de ácidos nucleicos. La L-glutamina también es un recurso vital para generar energía celular, trabajando estrechamente con la glucosa para este propósito.
Otra función esencial de la L-glutamina es su contribución a la donación de nitrógeno en múltiples procesos anabólicos. Estos procesos son vitales para la elaboración de moléculas cruciales, como las purinas, que son fundamentales para la producción de ADN. Este aminoácido proporciona también carbono, reponiendo el ciclo del ácido cítrico, un proceso central en la producción de energía dentro de las células. La L-glutamina es un aminoácido crucial, que actúa como portador de nitrógeno, fuente de energía, y contribuye a la síntesis de proteínas y la regulación del amoníaco. Sus versátiles funciones la convierten en una molécula de gran interés en los campos de investigación en biología celular, bioquímica y metabolómica.
Application
La L-glutamina se ha utilizado para estudiar los efectos de los aminoácidos en la promoción del consumo de alimento en Drosophila melanogaster.También se ha utilizado para estudiar la gluconeogénesis no enzimática.
Biochem/physiol Actions
La L-glutamina es el aminoácido más abundante del organismo. Es esencial para la síntesis de L-asparragina. El ácido L-glutámico contribuye a la incorporación de NH4+ en las biomoléculas.
La L-glutamina es un aminoácido esencial que es un componente crucial de los medios de cultivo donde actúa como una fuente importante de energía para las células en cultivo. La L-glutamina es muy estable en forma de polvo seco y de disolución congelada. En los medios líquidos o las disoluciones de reserva, sin embargo, la L-glutamina se degrada con relativa rapidez. El rendimiento celular óptimo normalmente requiere la suplementación de los medios con L-glutamina antes de su uso.
Features and Benefits
  • Puede utilizarse en investigación en metabolómica y Bioquímica
  • Compuesto de gran calidad adecuado para múltiples aplicaciones experimentales
Other Notes
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
comparable product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
The Natural Health Dictionary: Your comprehensive A-to Z guide for healing with herbs, nutrition, supplements, and secret remedies (2011)
Advances in Food and Nutrition Research, 58-58 (1917)
An internal sensor detects dietary amino acids and promotes food consumption in Drosophila
Zhe Yang
Nature, 1-36 (2017)
Lehninger Principles of Biochemistry Edition 4th (2005)
Nonenzymatic gluconeogenesis-like formation of fructose 1,6-bisphosphate in ice.
Messner CB
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 114(28), 7403-7407 (2017)