Documentos clave
EP6001012410
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 12 x boxes (4 in.), (4 x 3) configuration, stainless steel, drawer
About This Item
Código UNSPSC:
41122806
Materiales
stainless steel
Características
(4 x 3) configuration
Holds 12 x boxes (4 in.)
drawer
max. box number per rack: 12 (4 x 3)
max. box size [mm]: 136 x 136
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 6001012410 (Global)
técnicas
cryopreservation: suitable
P × An × Al
569 mm (22.4 in.) × 145 mm (5.7 in.) × 216 mm (8.5 in.)
Descripción general
for ULT freezer: Innova U360 (max. 9 racks), Innova U535 (max. 12 racks), Innova U725 and U725-G (max. 18 racks), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 18 racks)for ULT freezer: Innova U360 (max. 108 boxes), Innova U535 (max. 144 boxes), Innova U725 and 725-G (max. 216 boxes), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 216 boxes)
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)