EP6001021210
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 16 x boxes (2 in.), (4 x 4) configuration, stainless steel, side access
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel
Características
(4 x 4) configuration
Holds 16 x boxes (2 in.)
max. box number per rack: 16 (4 x 4)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 6001021210 (Global)
técnicas
cryopreservation: suitable
P × An × Al
569 mm (22.4 in.) × 139 mm (5.5 in.) × 230 mm (9.1 in.)
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)