EP6001011910
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 24 x boxes (2.5 in.), (4 x 6) configuration, stainless steel, side access
About This Item
Productos recomendados
material
stainless steel
feature
(4 x 6) configuration
Holds 24 x boxes (2.5 in.)
max. box number per rack: 24 (4 x 6)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
manufacturer/tradename
Eppendorf® 6001011910 (Global)
technique(s)
cryopreservation: suitable
D × W × H
569 mm (22.4 in.) × 139 mm (5.5 in.) × 394 mm (15.5 in.)
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)