EP5895170005
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
S-4x500, incl. 4 x 500 mL rectangular buckets
About This Item
Productos recomendados
Características
to hold x plates
to hold 0.2 mL to 500 mL tues and bottles
S-4x500, incl. 4 x 500 mL rectangular buckets
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5895170005
Parámetros
4,000 max. RCF (3,220 xg)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5910R
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)