EP5895130003
Rotor for Eppendorf® 5920R Centrifuges
FA-20x5, aerosol tight, to hold, 20 x 5.0 mL Eppendorf tubes, with Eppendorf QuickLock® rotor lid
About This Item
Productos recomendados
Características
to hold 20 x 5.0 mL Eppendorf tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
with Eppendorf QuickLock® rotor lid
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5895130003 (Global)
Parámetros
25,062 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5920R
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)