EP5920753002
Eppendorf® Adapter
for 50 mL Oak Ridge tubes for rotor S-4xUniversal- Large
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Productos recomendados
Características
Holds 50 mL tubes
for 50 mL Oak Ridge tubes for rotor S-4xUniversal- Large
envase
set of 2 pieces
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5920753002
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with Universal-Large bucket
Categorías relacionadas
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)