Documentos clave
EP5820771003
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
F-35-48-17, to hold, 24 x 15 mL conical tubes, with 24 steel sleeves and adapters
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Características
to hold 24 x 15 mL conical tubes
high-speed fixed angle rotor
with 24 steel sleeves and adapters
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5820771003 (Global)
Parámetros
5500 rpm speed
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Categorías relacionadas
Descripción general
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)