E6005
Ethionamide
≥98.0%, suitable for ligand binding assays
Sinónimos:
2-Ethyl-4-pyridinecarbothioamide
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ethionamide,
Ensayo
≥98.0%
Nivel de calidad
Formulario
powder
técnicas
ligand binding assay: suitable
color
yellow
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCc1cc(ccn1)C(N)=S
InChI
1S/C8H10N2S/c1-2-7-5-6(8(9)11)3-4-10-7/h3-5H,2H2,1H3,(H2,9,11)
Clave InChI
AEOCXXJPGCBFJA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?