DUO92005
Sonda para PLA® in situ Duolink® anti-conejo MINUS
Sinónimos:
in situ Proximity Ligation Assay reagent, Protein Protein Interaction Assay reagent
About This Item
Productos recomendados
biological source
donkey (polyclonal)
antibody form
affinity purified immunoglobulin (secondary antibody)
antibody product type
primary antibodies
product line
Duolink®
species reactivity
rabbit
technique(s)
immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
suitability
suitable for brightfield
suitable for fluorescence
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Este producto puede aplicarse tanto al protocolo de fluorescencia in situ DuoLink® como al protocolo de campo brillante in situ DuoLink® en función de los reactivos de detección utilizados.
Visite nuestro Centro de recursos de PLA DuoLink® para obtener información sobre cómo ejecutar un experimento DuoLink®, aplicaciones, resolución de problemas y más.
Para realizar un experimento completo de PLA in situ DuoLink® necesitará dos anticuerpos primarios (validados para PLA, IHC, ICC o IF ) que reconozcan dos epítopos específicos. Otros reactivos necesarios son un par de sondas para PLA de diferentes especies (una PLUS y una MINUS), reactivos de detección, disoluciones tampón de lavado y medio de montaje. Nótese que los anticuerpos primarios deben proceder de las mismas especies que las sondas para PLA Duolink®. El análisis se lleva a cabo utilizando un equipo de inmunofluorescencia convencional. También se dispone de HRP para detección en campo brillante.
La sonda para PLA anti-conejo reacciona con la molécula completa de IgG de conejo y las cadenas ligeras de otras inmunoglobulinas de conejo. La sonda para PLA anti-conejo experimenta mínimas reacciones cruzadas con las proteínas del suero bovino, de pollo, de cabra, de conejillos de india, de hámster sirio, de caballo, humano, de conejo y de oveja. Con este producto debe utilizarse simultáneamente una sonda PLUS de una especie diferente. Consulte nuestra Guía de selección de productos si desea más información.
Nota de aplicación
Se necesitan dos anticuerpos primarios inducidos en diferentes especies. Analice sus anticuerpos primarios (clase IgG, monoclonales o policlonales) en una prueba convencional de inmunofluorescencia (IF), inmunohistoquímica (ICH) o inmunocitoquímica (ICC) para determinar las condiciones óptimas de fijación, bloqueo y valoración. Los reactivos para PLA Duolink® in situ son adecuados para su utilización en células fijadas, células de citoespín, células cultivadas en portaobjetos, fijadas en formol o incluidas en parafina (FFPE) o en tejido (fresco o congelado). No se requiere un número mínimo de células.
Déjenos hacer el trabajo por usted, obtenga más información sobre nuestro Programa de atención al Ciente para acelerar sus proyectos DuoLink®
Ver la lista completa de productos DuoLink®
Features and Benefits
- No se requiere sobreexpresión ni manipulación genética
- Elevada especificidad (menos falsos positivos)
- Sensibilidad de molécula individual debido a amplificación por círculo rodante
- Posible cuantificación relativa
- No se precisa un equipo especial
- Más rápida y sencilla que la FRET
- Mayor precisión en comparación con la co-IP
- Resultados listos para publicación
Components
- 5x sondas para PLA anti-conejo MINUS - Anticuerpo anti-conejo de burro secundario conjugado con oligonucleótidos MINUS
- 1x Disolución de bloqueo - Reactivo para bloqueo de la muestra
- 1x Diluyente del anticuerpo - Para dilución de las sondas de PLA y los anticuerpos primarios
Legal Information
Storage Class
Los clientes también vieron
Artículos
Support information including tips and tricks, frequently asked questions, and basic troubleshooting.
Things to consider for preparation, setup and execution of the Duolink® assay protocol
Protocolos
Duolink® PLA reagents enable brightfield detection and quantification of proteins and interactions in tissue samples.
Duolink® PLA reagents enable brightfield detection and quantification of proteins and interactions in tissue samples.
Duolink® PLA reagents enable brightfield detection and quantification of proteins and interactions in tissue samples.
Duolink® PLA reagents enable brightfield detection and quantification of proteins and interactions in tissue samples.
Contenido relacionado
Applications to detect, quantify and visualize protein-protein interactions, post-translational modifications and low expression protein detection using proximity ligation assay