Merck
DUO92004
Sigma-Aldrich
Sonda para PLA® in situ Duolink® anti-ratón MINUS
Affinity purified Donkey anti-Mouse IgG (H+L)
Sinónimos:
in situ Proximity Ligation Assay reagent, Protein Protein Interaction Assay reagent
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.32
origen biológico
donkey (polyclonal)
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin (secondary antibody)
tipo de anticuerpo
primary antibodies
Línea del producto
Duolink®
reactividad de especies
mouse
técnicas
immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
idoneidad
suitable for brightfield
suitable for fluorescence
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
La sonda para PLA® in situ Duolink® anti-ratón MINUS contiene IgG (H+L) anti-ratón de burro purificada mediante afinidad, que reacciona con la molécula completa de IgG de ratón y reacciona también con las cadenas ligeras de otras inmunoglobulinas de ratón.
Aplicación
El análisis de ligadura de proximidad DuoLink®(PLA®) permite la detección endógena de interacciones proteicas, modificaciones postraduccionales y niveles de expresión de proteínas a nivel monomolecular en células fijas y muestras de tejido.
Este producto puede aplicarse tanto al protocolo de fluorescencia in situ DuoLink® como al protocolo de campo brillante in situ DuoLink® en función de los reactivos de detección utilizados.
Para realizar un experimento completo de PLA in situ DuoLink® necesitará dos anticuerpos primarios (validados para PLA, IHC, ICC o IF ) que reconozcan dos epítopos específicos. Otros reactivos necesarios son un par de sondas para PLA de diferentes especies (una PLUS y una MINUS), reactivos de detección, disoluciones tampón de lavado y medio de montaje. Nótese que los anticuerpos primarios deben proceder de las mismas especies que las sondas para PLA Duolink®. El análisis se lleva a cabo utilizando un equipo de inmunofluorescencia convencional. También se dispone de HRP para detección en campo brillante.
La sonda para PLA Specificity
anti-ratón reacciona con la molécula completa de IgG de ratón y las cadenas ligeras de otras inmunoglobulinas de ratón. La sonda para PLA anti-ratón puede experimentar reacciones cruzadas con los anticuerpos de rata, pero tiene mínima reactividad cruzada con las proteínas del suero bovino, de pollo, cabra, conejillos de india, hámster sirio, caballo, humano, conejo y oveja. Con este producto debe utilizarse simultáneamente una sonda PLUS de una especie diferente. Consulte nuestra Guía de selección de productos si desea más información.
Nota de aplicación
Se necesitan dos anticuerpos primarios inducidos en diferentes especies. Analice sus anticuerpos primarios (clase IgG, monoclonales o policlonales) en una prueba convencional de inmunofluorescencia (IF), inmunohistoquímica (ICH) o inmunocitoquímica (ICC) para determinar las condiciones óptimas de fijación, bloqueo y valoración. Los reactivos para PLA Duolink® in situ son adecuados para su utilización en células fijadas, células de citoespín, células cultivadas en portaobjetos, fijadas en formol, incluidas en parafina (FFPE) o en tejido (fresco o congelado). No se requiere un número mínimo de células.
Déjenos hacer el trabajo por usted, obtenga más información sobre nuestro Programa de atención al Ciente para acelerar sus proyectos DuoLink®
Ver la lista completa de productos DuoLink®
Características y beneficios
  • No se requiere sobreexpresión ni manipulación genética
  • Elevada especificidad (menos falsos positivos)
  • Sensibilidad de molécula única debido a amplificación por círculo rodante
  • Posible cuantificación relativa
  • No se precisa un equipo especial
  • Más rápida y sencilla que la FRET
  • Mayor precisión en comparación con la co-IP
  • Resultados listos para publicación
Componentes
Este producto está compuesto por lo siguiente:
  • 5x Sondas para PLA anti-ratón MINUS - Anticuerpo anti-ratón de burro secundario conjugado con oligonucleótidos MINUS
  • 1x Disolución de bloqueo - Reactivo para bloqueo de la muestra
  • 1x Diluyente del anticuerpo - Para dilución de las sondas de PLA y los anticuerpos primarios
Para más información, consulte la Ficha técnica.
Nota de preparación
Almacenamiento y estabilidad: Conservar la sonda para PLA anti-ratón MINUS a 2–8°C. No conservar la disolución de sonda para PLA anti-ratón MINUS diluida.
Información legal
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Novel function of ceramide for regulation of mitochondrial ATP release in astrocytes.
Kong J N, et al.
Journal of Lipid Research, M081877-M081877 (2018)
Interaction of the Mouse Polyomavirus Capsid Proteins with Importins Is Required for Efficient Import of Viral DNA into the Cell Nucleus.
Soldatova I, et al.
Viruses, 10(4), 165-165 (2018)
Proximal Ligation Assay (PLA) on Lung Tissue and Cultured Macrophages to Demonstrate Protein-protein Interaction.
Mendez R and Santanu B
Bio-protocol, 7(21) (2017)
Roberto Di Maio et al.
Science translational medicine, 10(451) (2018-07-27)
Missense mutations in leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) cause familial Parkinson's disease (PD). However, a potential role of wild-type LRRK2 in idiopathic PD (iPD) remains unclear. Here, we developed proximity ligation assays to assess Ser1292 phosphorylation of LRRK2 and, separately
M Aubele et al.
British journal of cancer, 103(5), 663-667 (2010-08-12)
Protein tyrosine kinase 6 (PTK6; breast tumour kinase) is overexpressed in up to 86% of the invasive breast cancers, and its association with the oncoprotein human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) was shown in vitro by co-precipitation. Furthermore, expression
Artículos
Proteins interact with various molecules, including other proteins, to fulfill complex cellular functions within biological systems.
Proteins interact with various molecules, including other proteins, to fulfill complex cellular functions within biological systems.
Proteins interact with various molecules, including other proteins, to fulfill complex cellular functions within biological systems.
Proteins interact with various molecules, including other proteins, to fulfill complex cellular functions within biological systems.
Ver todo
Protocolos
Duolink® PLA reagents enable brightfield detection and quantification of proteins and interactions in tissue samples.
Duolink® PLA reagents enable brightfield detection and quantification of proteins and interactions in tissue samples.
Duolink® PLA reagents enable brightfield detection and quantification of proteins and interactions in tissue samples.
Duolink® PLA reagents enable brightfield detection and quantification of proteins and interactions in tissue samples.