CLS4594
Corning® 96 well plates
black/clear bottom, Fibronectin, lid, non-sterile
Sinónimos:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
Productos recomendados
Materiales
black/clear bottom
esterilidad
non-sterile
Características
lid
Fibronectin
fabricante / nombre comercial
Corning 4594
tamaño
96 wells
idoneidad
suitable for (cell cuture)
Aplicación
Características y beneficios
- Bottoms are 60% thinner than conventional polystyrene microplates, for sharp, clear images and minimal background in fluorescent assays
- Opaque walls of microplates minimize well-to-well cross-talk
- Optically clear flat bottom for direct microscopic viewing
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)