Documentos clave
CLS4517
Corning® High Content Imaging Microplate
black cyclic olefin copolymer (COC), flat bottom, sterile, film bottom, lid, pack of 20
Sinónimos:
96 multiwell plate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
black cyclic olefin copolymer (COC)
clear bottom
flat bottom
flat bottom wells
esterilidad
sterile
Características
lid
film bottom
low base
envase
pack of 20 plates
pack of 20
fabricante / nombre comercial
Corning 4517
superficie
0.16 cm2 , cell growth area
pared volumen
190 μL
pared volumen de trabajo
50 μL
idoneidad
suitable for (cell cuture)
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
A frequently asked questions guide for users of the Corning® high content screening microplates.
A frequently asked questions guide for users of the Corning® high content screening microplates.
A frequently asked questions guide for users of the Corning® high content screening microplates.
A frequently asked questions guide for users of the Corning® high content screening microplates.