CLS353847
Corning® Primaria Cell Culture Plate
size 24 well
About This Item
Código UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
Materiales:
flat polystyrene
tamaño:
24 well
Características:
lid
Productos recomendados
Materiales
flat polystyrene
Características
lid
fabricante / nombre comercial
Corning 353847
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
tamaño
24 well
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)