Documentos clave
CLS353028
Corning® Falcon® Cell Culture Flask
capacity 350 mL, straight neck, graduated, 50 ‑ 600 mL, cap, plug seal
Sinónimos:
Corning container
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Materiales
polystyrene
Características
cap plug seal
graduated 50 ‑ 600 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 353028
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
capacidad
350 mL
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)