Key Documents
CLS430641U
Matraz para cultivo celular en forma de U Corning® 75 cm², cuello inclinado
vent cap, sterile, tissue culture treated
Sinónimos:
cell culture flasks, tissue culture flasks
About This Item
UNSPSC Code:
41122104
NACRES:
NB.13
material
U-bottom flask
canted neck neck
cap (Vented)
polystyrene
vent cap
sterility
sterile
feature
cap
tissue culture treated
packaging
pkg of 100 ea
manufacturer/tradename
Corning 430641U
capacity
45 mL
flask surface area
(75 cm2)
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
El matraz T-75 mejorado de Corning cuenta con un diseño en forma de U, que aumenta la usabilidad al tiempo que mantiene el mismo entorno para el crecimiento celular que los diseños anteriores.
Application
El matraz de cultivo celular en forma de U Corning® de 75 cm² de cuello inclinado, se ha utilizado en experimentos de cultivo de tejidos para los pases sistemáticos o ulteriores ensayos consecutivos y experimentos de cultivo celular y selección.
Features and Benefits
  • Los matraces en forma de U tienen menos esquinas para facilitar el raspado celular
  • Los bordes redondeados de los matraces mejoran el agarre y el acceso para quitar o apretar el tapón
  • Fabricación según cGMP (Buenas prácticas de fabricación)
  • Área de crecimiento celular optimizada
  • Diseño de apilamiento estable
  • Superficie de visión grande y transparente
  • Elevados niveles de calidad (100% probado contra fugas)
  • Apirógeno (<0,1 UE/ml)
  • Cumple las EET/EEB
  • Cuello inclinado para un vertido y un acceso de pipetas grandes más fáciles
  • Superficie tratada para una fijación celular óptima
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Visite la Librería de documentos
Approaches for the sensitive detection of rare base and prime editing events
Tran MTN, et al.
Methods, 75-82 (2021)
VEGAS as a Platform for Facile Directed Evolution in Mammalian Cells
English JG, et al.
Cell Journal, 748-761 (2019)
Karina M Lugo-Cintrón et al.
EBioMedicine, 73, 103634-103634 (2021-10-22)
In head and neck cancer, intratumour lymphatic density and tumour lymphangiogenesis have been correlated with lymphatic metastasis, making lymphangiogenesis a promising therapeutic target. However, inter-patient tumour heterogeneity makes it challenging to predict tumour progression and lymph node metastasis. Understanding the