CLL1223
Safe Harbor Landing Pad Cell Line THP-1 Monocytes
human male peripheral blood (Source Disease: Acute monocytic leukemia)
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Safe Harbor Landing Pad Cell Line THP-1 Monocytes,
origen biológico
human male peripheral blood (Source Disease: Acute monocytic leukemia)
Nivel de calidad
Formulario
frozen liquid (Vial of Frozen Cells)
modo de crecimiento
Suspension
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Descripción general
Descripción línea celular
Aplicación
Características y beneficios
Calidad
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)