OE21 Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 96062201, human esophagus, Epithelial
Sinónimos:
JROECL 21 Cells, OE 21 Cells
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human esophagus
envase
tube of 5 μg 96062201-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96062201-1VL
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Aneuploid
morfología
Epithelial
productos
Not specified
receptores
MHC class I
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Descripción línea celular
Aplicación
Perfil del ADN
CSF1PO: 11,12
D13S317: 12
D16S539: 13
D5S818: 12,13
D7S820: 11,12
THO1: 8
TPOX: 8,11
vWA: 16,17
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)