Documentos clave
FER
90031401, feline embryo, Fibroblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nombre del producto
FER, 90031401
origen biológico
feline embryo
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Fibroblast
productos
Feline endogenous retrovirus (RD 114)
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Cat Domestic embryo fibroblast
Descripción línea celular
The cell line produces feline endogenous retrovirus (RD 114). The cells should be handled under laboratory containment level 2.
Aplicación
Virus studies: feline endogenous retrovirus (RD 114)
Medio de cultivo
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:4 i.e. seeding at 3-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)