260913
DNase I, Bovine Pancreas
Native DNase I from bovine pancreas.
Sinónimos:
DNase I, Bovine Pancreas, Deoxyribonuclease I
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
bovine pancreas
descripción
Merck USA index - 14, 2906
Formulario
lyophilized
actividad específica
≥60,000 dornase units/mg dry wt
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
solubilidad
sodium acetate buffer: soluble
water: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Advertencia
Definición de unidad
Reconstitución
Otras notas
Jones, S.J., et al. 1996. J. Mol. Biol.264, 1154.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable