Documentos clave
HUT-78
88041901, human blood, Lymphoblast
Sinónimos:
HuT78 Cells, NCI-H78 Cells
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
HUT-78, 88041901
origen biológico
human blood
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Not specified
morfología
Lymphoblast
productos
Interleukin 2 (IL-2)
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Human T cell lymphoma
Descripción línea celular
Derived from peripheral blood of a 50 year old male patient with Sezary syndrome. Cells exhibit the features of a mature T cell line with inducer/helper phenotype. Biologically active IL-2 can be eluted from the cell surface.
Medio de cultivo
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)