Documentos clave
TK6TGR
87020507, human blood, Lymphoblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nombre del producto
TK6TGR, 87020507
origen biológico
human blood
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Not specified
morfología
Lymphoblast
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Human lymphoblast
Descripción línea celular
Derived from the human lymphoblast TK6, which is heterozygous for TK. The parent line was exposed to 20ug/ml thioguanine which produced a thioguanine resistant sub-population. The cells can be used as a fusion partner.
Aplicación
Fusion partner
Perfil del ADN
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11
D16S539: 11,12
D5S818: 12,13
D7S820: 9,11
THO1: 8,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 17,20
Medio de cultivo
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Selection of the right fusion partner cell line is critical to obtain desired attributes of the hybridoma. Explore hybridoma fusion partners cell lines.