Documentos clave
COV434
7071909, human ovary, Polygonal & fusiform
Sinónimos:
COV-434 Cells
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nombre del producto
COV434, 07071909
origen biológico
human ovary
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Modal chromosome no. 47 (46 - 47)
morfología
Polygonal & fusiform
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Human ovarian granulosa tumour
Descripción línea celular
Human ovarian granulosa tumour cell line established from a solid primary tumour.
Aplicación
COV434 has been used to study:
  • the effect of 17β-estradiol on granulosa cell tumor growth, migration and invasion
  • if mutant p53 (inactivatible R248Q hotspot mutation) works as a cancer-specific drug target
  • the expression of TLR (toll-like receptor) and its function in the cell line
Medio de cultivo
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rutina de subcultivo
Split confluent cultures 1:2 to 1:5 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)