SCC437
SCCOHT-1 Human Small Cell Carcinoma Ovarian Cell Line
Human
Sinónimos:
SCCOHT1;Small Cell Carcinoma of the Ovary, Hypercalcemic Type-1
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
SCCOHT-1 Human Small Cell Carcinoma Ovarian Cell Line,
origen biológico
human
Nivel de calidad
envase
vial of ≥1X10⁶ cells/vial vials
fabricante / nombre comercial
Millipore
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
liquid nitrogen
temp. de almacenamiento
−196°C
Aplicación
- Each vial contains >= 1X106 viable cells.
- SCCOHT-1 cells are verified to be of human origin and negative for mouse, rat, Chinese hamster, Golden Syrian hamster, and non-human primate interspecies contamination, as assessed by a Contamination Clear panel by Charles River Animal Diagnostic Services
- Cells tested negative for infectious diseases against a Human Essential CLEAR panel by Charles River Animal Diagnostic Services.
- Cells tested negative for mycoplasma.
Características y beneficios
Descripción de destino
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable