C9358
Anti-Chk1 antibody, Mouse monoclonal
~2 mg/mL, clone DCS-310, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-CHK1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
DCS-310, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 54 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~2 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of cultured 293T (human embryonal kidney) cells
isotipo
IgG2b
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CHEK1(1111)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
- immunoblotting
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)