C8726
Caspase 9 human
≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli (C-terminal histidine-tagged), buffered aqueous solution, >2,000 units/mg protein
Sinónimos:
ICE-Lap6, Mch6
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in E. coli (C-terminal histidine-tagged)
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (SDS-PAGE)
Formulario
buffered aqueous solution
actividad específica
>2,000 units/mg protein
mol peso
N-terminal prodomain plus the large subunit. 36 kDa (caspase 9 expressed as a C-terminal histidine-tagged protein appears as a two-subunit protein)
small subunit 13 kDa (subunit containing the histidine tag)
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... CASP9(842)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?