C8487
Anti-Caspase 3, Active antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Activated Caspase 3 Antibody, Activated Caspase 3 Antibody - Anti-Caspase 3, Active antibody produced in rabbit, Anti-Apopain, Anti-CPP32, Anti-Yama
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
rat, bovine, human, pig, canine, mouse
envase
antibody small pack of 25 μL
técnicas
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using human epitheloid carcinoma HeLa cell line, treated with staurosporine
microarray: suitable
western blot: 1:500 using recombinant human caspase 3, active (Sigma Product No. C1224)
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CASP3(836)
mouse ... Casp3(12367)
rat ... Casp3(25402)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- for western blotting of cytochrome c for caspase activation
- as primary antibody in immunofluorescence staining of embryos and postnatal mice cryosections
- in Western blot analysis of activated caspase 3
- as a primary antibody in immunodetection of rat brain sections
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)