C7673
Monoclonal Anti-CD14 antibody produced in mouse
clone UCHM-1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Monoclonal Anti-CD14
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
UCHM-1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 55 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: 5 μL using 1 × 106 cells
isotipo
IgG2a
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD14(929)
Especificidad
3rd Workshop: code no. 203
4th Workshop: code no. M24
Inmunógeno
Aplicación
- Flow cytometry at a dilution of 5μL using 1 × 106 cells
- Immunofluorescence.
- Immunoblotting.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Descripción de destino
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?